8.08505
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
別名:
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O5V
CAS番号:
分子量:
265.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-590-8
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3