Merck
12060
Sigma-Aldrich
ベンザルコニウムクロリド
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
別名:
アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロリド, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS番号:
Beilstein:
4062599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
フォーム
semisolid
組成
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
不純物
≤10% water
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ベンザルコニウムは、相間移動触媒、カチオン界面活性剤、殺生物剤として最も一般的に使用される四級アンモニウム塩(QAC)です。化学合成、触媒、創薬などへの応用が期待されています。
アプリケーション
塩化ベンザルコニウムは以下として使用されています:
  • 5-置換1H-テトラゾールの環境にやさしい合成のため、生態系に優しく熟練した不均一系ナノ触媒の合成を可能にする、モンモリロナイト粘土の修飾剤。
  • 担持イオン液体触媒(SILCA)として使用されているアルカリイオン液体合成用の前駆体
  • 水中での官能基化キノキサリンの合成における触媒
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。′’’’
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
12060-1KG:
12060-6X500G:
12060-VAR:
12060-2KG:
12060-5G:
12060-100G:
12060-BULK:
12060-6X100G:
12060-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read GW & Kiefer EF
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read G W
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Accelerated solvent extraction followed by on-line solid-phase extraction coupled to ion trap LC/MS/MS for analysis of benzalkonium chlorides in sediment samples.
Ferrer I & Furlong ET
Analytical Chemistry, 74(6), 1275-1280 (2002)
H Maertens et al.
Poultry science, 98(7), 2972-2976 (2019-04-18)
Resistance to antibiotics threatens to become a worldwide health problem. An important attributing phenomenon in this context is that pathogens can acquire antibiotic resistance genes through conjugative transfer of plasmids. To prevent bacterial infections in agricultural settings, the use of
Increase in resistance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus to ?-lactams caused by mutations conferring resistance to benzalkonium chloride, a disinfectant widely used in hospitals
Akimitsu N, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 43(12), 3042-3043 (1999)