主要文書
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
別名:
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
287-089-1
NACRES:
NA.22
品質水準
自己発火温度
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
250 g/L
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C