Merck
PHR1371
Supelco
Benzalkonium Chloride solution
10%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ベンザルコニウムクロリド 溶液, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
塩化ベンザルコニウム10%溶液, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1051001
APIファミリー
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
この二次標準物質は、認証標準物質として認証されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAC2017と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR1371-5ML-PW:
PHR1371-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)