Merck
Y0001060
システム適合性用ベンザルコニウムクロリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ベンザルコニウムクロリド, アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロリド, アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS番号:
Beilstein:
4062599
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benzalkonium chloride
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzalkonium chloride for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
Y0001060:
Y0001060-20MG:
Y0001060-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3