Merck
46385
Supelco
Florisil® Inorganic Adsorbent
60-100 mesh
別名:
フロリジル®, ケイ酸マグネシウム, 活性ケイ酸マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgO3Si
CAS番号:
分子量:
100.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
クロマトグラフィー用Florisil®吸着剤, 60-100 mesh
グレード
standard
品質水準
フォーム
coarse powder
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
Magnesium silicate hydrate
マトリックス活性基
magnesium silicate hydrate
粒径
149-250 μm
60-100 mesh
ポアサイズ
60 Å mean pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI Key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フロリジルは、脂質分離のための吸着材であり、商用的に調製されるマグネシアシリカゲルです。速い流速をもたらす粗いメッシュサイズを持っています。フロリジルは、ミコフェノール酸に関連したアリルフェニルエーテルの[1,3]-シグマトロープ転位の促進に効果があります。フロリジルカートリッジは、空気中の汚染物質からの干渉の可能性を評価するための大気サンプリングにおいて使用されます。
アプリケーション
フロリジルは以下に使用されました:
  • カラムクロマトグラフィーにおけるカラム充填剤
  • 電子捕獲検出器搭載のガスクロマトグラフィー(GC/ECD)、キャピラリーカラムクロマトグラフィー、吸着カラムクロマトグラフィーにおける吸着剤
  • ガスクロマトグラフィータンデム質量分析法およびGC-FIDにおけるクリーンアップ手順
注意
暗色の粒子を含有している可能性があります。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46385-5KG-F:
46385-VAR-F:
46385-500G-F:
46385-100G-F:
46385-BULK-F:
46385-6X500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved gas chromatographic method for the determination of perfluorocarbon tracers in the atmosphere
Lagomarsino, Raymond J.
Journal of Chromatography A, 34, 405-412 (1996)
R C Prados-Rosales et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 121-129 (2003-05-09)
A rapid analytical method for determination of organochlorine pesticide residues in sunflower seeds based on focused microwave-assisted Soxhlet extraction has been developed. The main factors affecting the extraction efficiency--namely microwave power, irradiation time, volume of extractant and number of cycles--were
Determination of atmospheric perfluorocarbon background concentrations of fL/L range at the western coastal area of Korea
Kim, HyeKyeong, et al.
Atmospheric Environment, 1, 4-4 (2002)
The covalently bound flavin of Chromatium cytochrome c552. 1. Evidence for cysteine thiohemiacetal at the 8 alpha position.
W H Walker et al.
European journal of biochemistry, 48(2), 439-448 (1974-10-02)
Andrew C Singer et al.
Environmental toxicology and chemistry, 22(9), 1998-2004 (2003-09-10)
This study investigated the interactive effects of bioaugmentation, biostimulation, and the rhizosphere during remediation of Aroclor 1242-contaminated soil. Treatments were repeatedly augmented with polychlorinated bipheny (PCB)-degrading bacteria, inducers (carvone and salicylic acid), surfactant (sorbitan trioleate), minimal salts medium in a
関連コンテンツ
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。