主要文書
8.21944
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylalkylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[RN(CH3)2CH2C6H5]Cl
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
paste
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
37-41 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): 97.0 - 103.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2