71162
Naringin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −80±10°, c = 1% in ethanol
pf
83 °C ((181 °F ))
solubilidade
ethanol: o.1 g/10 mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
chave InChI
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
Aplicação
- as a bitter tastant to compare the behavioral response of the Drosophila larva and adult(2)
- to study its anti-inflammatory property and to determine its effect on nucleus pulposus (NP) cells(3)
- to determine its effect on bone metabolism like osteogenic differentiation, inhibition of osteoclast formation(4)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?