W431300
Hesperetin
≥95%
Sinônimo(s):
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95%
Formulário
powder (with a light tan cast)
pf
227-232 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
chave InChI
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W431300-SAMPLE | |
W431300-1KG | |
W431300-50G | 4061835509386 |
W431300-5G | 4061835516544 |