R5010
Resveratrol
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4′,5-Tri-hidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-benzenodiol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant root (bushy knotweed)
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , SIRT1(23411)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Esr1(24890)
Aplicação
- em experimento de aprisionamento
- para estudar seu efeito neuroprotetor na morte celular neuronal retiniana mediada pela ativação induzida por diabetes de Ca2+/proteína quinase II dependente de calmodulina
- como um padrão na avaliação do teor de estilbeno na folha de videira por flurometria in vivo
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.