15721
Polidatina
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Piceid, Resveratrol 3-O-β-D-glicopiranosídeo, Resveratrol-3-β-mono-D-glicosídeo
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
composição
carbon, 60.5-62.5%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
chave InChI
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?