H4914
Honokiol
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: 36 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
chave InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on plasmid hSirt3102-399 deacetylation activity
- as an antioxidant to study its cytoprotective role in human ovarian cancer cells (SKOV-3) and Chinese hamster ovary cells (CHOK1)
- to explore its effects on oxidative stress and mitochondrial dysfunction via a sirt3-dependent manner
- for intracerebroventricular (ICV) cannulation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.