C2313
Compound 48/80
powder, hypotensive agent
Sinônimo(s):
Poly-p-methoxyphenethylmethylamine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Compound 48/80,
forma
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to stimulate hemocytes for histamine release for measurement in ELISA and flow cytometry
- to induce mast cell degranulation
- to induce anaphylactic activity, dermatitis, pruritis, inflammation in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research