L5011
Leukotriene D4
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6), ≥97%
Sinônimo(s):
LTD4
Ensaio
≥97%
concentração
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](SC[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C25H40N2O6S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22(21(28)15-14-17-23(29)30)34-19-20(26)25(33)27-18-24(31)32/h6-7,9-13,16,20-22,28H,2-5,8,14-15,17-19,26H2,1H3,(H,27,33)(H,29,30)(H,31,32)/b7-6+,10-9-,12-11+,16-13+/t20-,21+,22-/m1/s1
chave InChI
YEESKJGWJFYOOK-GKWRKXFUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C