K2628
Ketotifen fumarate salt
≥99% (TLC), powder, H₁ histamine receptor antagonist
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ketotifen fumarate salt,
Formulário
powder
Nível de qualidade
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
chave InChI
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269) , PDE7B(27115)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?