Key Documents
PHL89315
Honokiol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
chave InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Honokiol is a natural biphenyl neolignan from magnolia extract. It is antiangiogenic, antitumor, and anxiolytic.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)