M3445
Magnolol
≥90% (HPLC), from plant
Sinônimo(s):
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
solubilidade
ethanol: soluble 1 mg/mL
methanol: soluble 1.5 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
chave InChI
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to test its effect on muscle atrophy and macrophage subtypes in sarcopenia mouse model
- to test its inhibitory effect on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in angiogenesis assay
- to test its anti-fungal effects on growth, ultrastructure, and biofilm formation of Candida spp. strains
- in the preparation of immobilized amino-functionalized mesoporous silica particles for prolonged-release studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.