M4308
Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
clone SMP14, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ACTFS, Anti-HDMX, Anti-LSKB, Anti-hdm2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMP14, monoclonal
peso molecular
antigen ~90 kDa (additional band of approx. 55 kDa)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat, mouse (weak)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells expressing human MDM2
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(246362)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation (1 μg/ml)
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunofluorescence (1:200)
- immunohistochemistry
- confocal immunofluorescence
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade