P0453
Piceatannol
powder
Sinônimo(s):
(E)-4-[2-(3,5Dihydroxyphenyl)ethenyl]1,2-benzenediol, 3,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 3,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, Astringenin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
light tan to yellow
pf
223.0-227.0 °C
solubilidade
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
chave InChI
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017)
Descrição geral
Aplicação
- to study its effect on Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM) protein kinase
- as an inhibitor of ZAP-70 (ζ-chain-associated protein kinase 70)
- as an inhibitor of MRP1-mediated 2′,7′-bis-(carboxypropyl)-5(6)-carboxyfluorescein (BCPCF) transport in intact human erythrocytes and inside-out erythrocyte vesicles (IOVs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology