91211
Oxyresveratrol
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-2,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 2,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+
chave InChI
PDHAOJSHSJQANO-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- with poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles to test its antioxidant effects and to investigate its role in the inhibition of superoxide anion (O2-) generation
- to test its effects as an anti-neuroinflammatory agent on interleukin-1 beta (IL-1β)-induced HMC3 human microglial cell line
- as a reference standard to determine its existence in Artocarpus lakoocha Roxb. (AL) extract using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)