SML0032
Triacetyl resveratrol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥18 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(OC(C)=O)cc(OC(C)=O)c2
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Resveratrol (RSV) plays a protective role on the nervous and cardiovascular systems. It is considered as a modulator of energetic metabolism as it controls glucose homeostasis in obese mice, improves fatty acid oxidation (FAO) and promotes the expression of genes that participate in mitochondrial biogenesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)