79615
Ácido meta-fosfórico
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico
Nível de qualidade
grau
purum
Formulário
pieces
concentração
~65% (HPO3)
Impurezas
~35% (NaPO3)
solubilidade
water: miscible
densidade
2 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
chave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
Aplicação
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)