239275
Ácido meta-fosfórico
ACS reagent, chips, 33.5-36.5%
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Formulário
chips
contém
57.0-63.0% sodium phosphite as stabilizer
concentração
33.5-36.5%
densidade
2 g/cm3
traços de ânion
MnO4- reducers: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
chave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Um catalisador em combinação com InCl3 para sintetizar derivados de 1,8-dioxoocta-hidroxanteno por meio da reação de β-dicetonas cíclicas e aldeídos.
- Um precursor de fosfato para sintetizar fosfato de antimônio (SbPO4) reagindo com antimônio metálico em altas temperaturas.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?