D1878
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Powder, BioReagent
Sinônimo(s):
2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt, 2,6-Dichlorobenzenone-indophenol sodium salt, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate, DCIP, DPIP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, suitable for vitamin C determination, BioReagent
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
adequação
suitable for vitamin C determination
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- As redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for enzymatic activity of glucose oxidase (GOx).
- To compose UVB specific dosimeter.
- Quantification of vitamin C (L-ascorbic acid) in fruit juices.
- As substrate in NQO1 assay to investigate the liver cytosolic NQO1 activity spectrophotometrically.
- Mitochondrial succinate CoQ oxidoreductase (complex II) activity assay.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?