I5763
Indophenol
Powder
Sinônimo(s):
Phenolindophenol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Indophenol,
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
dark green to black
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14H
chave InChI
RSAZYXZUJROYKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?