composição
Dye content, 60%
técnica(s)
titration: suitable
pf
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
chave InChI
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?