Key Documents
261955
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Fórmula linear:
Re2O7
Número CAS:
Peso molecular:
484.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
pb
360 °C (lit.)
pf
220 °C (lit.)
densidade
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
chave InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Reagents used for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes, and amides; oxidative cyclizations; alkene metathesis; formation of bisperoxyacetals; reductions.
Características e benefícios
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)