Documentos Principais
380997
Sigma-Aldrich
Rhenium(VI) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Rhenium trioxide
About This Item
Fórmula linear:
ReO3
Número CAS:
Peso molecular:
234.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
chave InChI
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4