380989
Sodium perrhenate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium Rhenate(VII), Sodium rhenium oxide, Sodiumoxido(trioxo)rhenium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
5.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/Na.4O.Re/q+1;;;;-1;
chave InChI
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?