Documentos Principais
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium perrhenate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
Número CAS:
Peso molecular:
492.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
chave InChI
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins. Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)