242144
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
99%
Sinônimo(s):
Tetraethylazanium tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
≥300 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the electrocatalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel(I) salen.
- To synthesize conjugated oligomers via electrochemical polymerization.
- To fabricate high-performance supercapacitors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
242144-100G | |
242144-25G | 4061825589053 |
242144-5G | 4061825589060 |