Key Documents
88012
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)7]4N(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
553.69
Beilstein:
3642933
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
forma
crystals
pf
122-125 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Sales restrictions may apply
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3