263834
Tetrahexylammonium chloride
96%
Sinônimo(s):
Tetra-n-hexylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
powder
pf
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ODTSDWCGLRVBHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Development of supramolecular solvents: It serves as a key component in the synthesis of ribbon-shaped supramolecular solvents, which are employed for greener microextraction techniques of water-soluble organic pollutants, highlighting its role in environmental chemistry (Algar et al., 2023).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?