241970
Tetrapentylammonium bromide
≥99%
Sinônimo(s):
Tetra-n-pentylammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
100-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a versatile structure-directing agent for the synthesis of Zeolite-like heterobimetallic cyanide frameworks.
- As an alkylating agent for rhodium(I)-catalyzed alkylation reaction of benzylic amines and for N-alkylation of azaheterocycles.
- As a precursor to prepare a Cobalt-complex, {[(Pentyl)4N]3CoBr3}Cl2, which is used as a catalyst in the synthesis of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
Electrochemical synthesis of stable graphite intercalation compounds (GICs) containing tetrapentylammonium cations has been reported.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?