195758
Tetramethylammonium bromide
98%
Sinônimo(s):
TMAB
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
- bis(naphthylidene alanate) (nali)
- bis(naphthylidene phenylalanate) (nphali)
- bis(naphthylidene aspartate) (nasi)
- (naphthylidene histidinate) (nhi)
- bis(naphthylidenearginate) (nari)
Aplicação
- Synthesis of (2S)-5-(3-phenyl-2-phthalimidylpropanoylamino)isophthalic acid.
- Synthesis of alkyl-substituted pyrroles in the absence of catalyst and organic solvent.
- Synthesis of dithioacetals from acetals by transthioacetalisation in a solvent free environment.
- Synthesis of polyamides (PAs) by the polymerization of terephthalic acid and diisocyanates.
- Catalyze the addition of thiols to conjugated alkenes.
- Dehydrochlorination of poly(vinyl chloride).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?