Documentos Principais
140023
Sigma-Aldrich
Brometo de tetraetilamônio
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
TEAB, Brometo de TEA
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
210.16
Beilstein:
3563430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤2% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
O brometo de tetraetilamônio pode ser usado:
  • Como um molde orgânico para sintetizar zeólita beta através de cristalização hidrotérmica.
  • Como catalisador para o acoplamento oxidativo de aldeídos ou álcoois com tiofenóis ou dissulfetos para formar tioésteres.
  • Em combinação com o ácido o-iodoxibenzoico (IBX) para a des-homologação oxidativa de carboxamidas primárias em nitrilas e acetamidas α,α-dissubstituídas em cetonas. Esta combinação de reagentes também pode ser usada para a conversão de sulfetos em sulfóxidos e glicilamidas N,N-dissubstituídas nas cianamidas correspondentes.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
361.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
183 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Novel and facile transformation of N, N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides by using pentavalent iodine reagents in combination with tetraethylammonium bromide.
Chaudhari K
Synlett, 18, 2815-2818 (2007)
Oxidative Conversion of ?, ?-Disubstituted Acetamides to Corresponding One-Carbon-Shorter Ketones Using Hypervalent Iodine (?5) Reagents in Combination with Tetraethylammonium Bromide.
Bellale E
The Journal of Organic Chemistry, 73(23), 9473-9475 (2008)
A mild, chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxides using o-iodoxybenzoic acid and tetraethylammonium bromide as catalyst.
Shukla V
The Journal of Organic Chemistry, 68(13), 5422-5425 (2003)
Tetraethylammonium Bromide?Catalyzed Oxidative Thioesterification of Aldehydes and Alcohols.
Zhu X
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(18), 3558-3562 (2013)
Hydrothermal crystallization of zeolite beta using tetraethylammonium bromide.
Eapen M
Zeolites, 14(4), 295-302 (1994)