UFC40VV
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
77 mm
Diâmetro
16.3 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume de trabalho
5 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
•Five different pore sizes from 0.1 to 5.0 µm
•Pre-sterilized units also available
•Fast filtration and highly reproducible performance
•Use in fixed-angle rotors for 1.5 mL tubes
Applications
•Removal of particles and precipitates from aqueous and some solvent-based samples
•Ideal for use with protein and nucleic acid solutions
Aplicação
forma física
Informações legais