CLS8160
Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose acetate membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
descrição
centrifuge style filter
esterilidade
sterile
Características
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
embalagem
case of 96 units
fabricante/nome comercial
Corning 8160
tamanho do tubo
2.0 mL
volume de trabalho
500 μL
tamanho de poro
0.22 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding
- Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
- Both CA and NY filter by centrifugation for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels
- Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor at RCF up to 16,000 × g
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)