87315
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
Sinônimo(s):
Tetra(n-hexyl)ammonium tetrafluoroborate, Tetrahexylammonium tetrafluoroborate(1-)
Ensaio
≥97.0%
forma
crystals
pf
90-92 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3