445746
Poly(methyl methacrylate)
average Mw ~350,000 by GPC
Sinônimo(s):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
580 °F
peso molecular
average Mw ~350,000 by GPC
viscosidade reduzida
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
número de acidez
<1 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubilidade
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble
esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
densidade
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.