86896
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electrochemical analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
forma
crystals
pf
155-161 °C (lit.)
159-162 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?