Documentos Principais
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4NBF4
Número CAS:
Peso molecular:
217.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
207-055-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥97.0% (acidimetric)
Formulário:
crystals
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pf
365-368 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3