86874
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
purum, ≥98.0% (CHN)
Sinônimo(s):
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (CHN)
forma
powder
Impurezas
≤0.3% halogenides (as Br)
≤1% water
pf
244-246 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As the supporting electrolyte in cyclic voltammetric studies.
- As a reactant in the synthesis of fluorescent nanofibrous sensing films for detecting nitro-explosive vapors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?