431567
Lithium perchlorate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
granular
adequação da reação
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
pf
236 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes for rechargeable Li-ion batteries.
- As an oxidizer to prepare polymer-based solid propellants.
- To fabricate cobalt sulfide (CoS)-based counter electrode for dye-sensitized solar cells(DSSC).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?