401439
Zinc perchlorate hexahydrate
Sinônimo(s):
Perchloric acid zinc hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.6H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- For acylation of electron-deficient phenols, sterically hindered alcohols and amines.
- For the synthesis of 2-hydroxy sulfides by the opening of epoxide rings with thiols.
- For solvent‐free condensation of carboxylic acids with alcohols.
- An electrolyte for aqueous Zinc batteries.
- A precursor for the synthesis of highly fluorescent ZnSe quantumdots.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?