459100
Lead(II) perchlorate hydrate
≥99.995%
Sinônimo(s):
Lead perchlorate hydrate
Ensaio
≥99.995%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
chave InChI
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Reactant for preparation of lead coordination polymers
- Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
- Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.
- Lead coordination polymers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?