Documentos Principais
205311
Sigma-Aldrich
Lead(II) perchlorate hydrate
98%
Sinônimo(s):
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Pb(ClO4)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
406.10 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
chave InChI
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)