383066
Lead(II) perchlorate trihydrate
ACS reagent, 98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
97.0-102.0% (ACS specification)
98%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
3.0-5.0 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.3H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;;;/h2*(H,2,3,4,5);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?