309281
Iron(III) perchlorate hydrate
crystalline
Sinônimo(s):
Perchloric acid iron(III) salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
<0.10% chloride
cor
yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fullerene-fused lactones
- α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
- Fullerodioxolanes via heterocyclization
- Dialylated indoles via double alkylation
- Aryl esters via oxidative esterification
Used as chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution
Oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization
It can be used as a catalyst for synthesis of:
- Fullerene-fused lactones
- α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
- Fullerodioxolanes via heterocyclization
- Fulleroxazolidines
- Dialylated indoles via double alkylation
- Aryl esters via oxidative esterification
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?