Documentos Principais
86730
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36O6
Número CAS:
Peso molecular:
540.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
pf
151-156 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
chave InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Outras notas
Important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions ; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride ; Synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1245-1245 (1987)
A.A. Pavia et al.
Carbohydrate Research, 79, 79-79 (1980)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 101-101 (1987)
S. Koto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 1761-1761 (1980)